Difluoroacetic anhydride 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC3791-100GEA 155 EUR
APOSPC3791-100G APOSPC3791-5G APOSPC3791-25G
Difluoroacetic anhydride 97%
Difluoroacetic anhydride
Kaava: C₄H₂F₄O₃
Kiehumispiste: 125…127 °C
Tiheys: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093315
CAS-numero: 401-67-2
UN: 3265
ADR: 8,III