4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC3817C-1GEA 14.8 EUR
APOSPC3817C-1G
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 98%
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Kaava: C₉H₉FO₂
Sulamispiste: 51…53 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00061143
CAS-numero: 51788-80-8