3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC3821-5GEA 184 EUR
APOSPC3821-5G APOSPC3821-25G APOSPC3821-1G
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Kaava: C₉H₇F₃OS
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00236331
CAS-numero: 56773-33-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III