2-(2,3-Difluorophenyl)ethanol 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC3857-1GEA 67.3 EUR
APOSPC3857-10G APOSPC3857-1G APOSPC3857-5G
2-(2,3-Difluorophenyl)ethanol 98%
2-(2,3-Difluorophenyl)ethanol
Kaava: C₈H₈F₂O
MW: 158,15 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01862011
CAS-numero: 126163-30-2