4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC3974-1GEA 14.8 EUR
APOSPC3974-1G
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,04 g/mol
Sulamispiste: 129…131 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00994627
CAS-numero: 133057-83-7