Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC400724-1GEA 51.3 EUR
APOSPC400724-1G APOSPC400724-25G APOSPC400724-5G
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Kaava: C₈H₆FNO₄
MW: 199,1360 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11520393
CAS-numero: 1214353-57-7