5-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC402011-250MGEA 77.6 EUR
APOSPC402011-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
5-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Kaava: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,0225 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11044589
CAS-numero: 105391-70-6