2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC4099-25GEA 1060 EUR
APOSPC4099-25G APOSPC4099-1G APOSPC4099-5G
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Kaava: C₈H₇FN₄
MW: 178,17 g/mol
Sulamispiste: 245…248 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00221785
CAS-numero: 119584-70-2