4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC412070-5GEA 71.8 EUR
APOSPC412070-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₁₆BF₃O₂
MW: 272,0712 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05863924
CAS-numero: 214360-65-3