2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC412114-250MGEA 104 EUR
APOSPC412114-250MG APOSPC412114-1G APOSPC412114-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BF₃O₂
MW: 203,9541 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD11042432
CAS-numero: 947533-96-2