3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC412492-1GEA 92.2 EUR
APOSPC412492-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₇H₅BF₄O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08706261
CAS-numero: 864759-68-2