5-Fluori-2-jodianiliini
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC4136-25G
APOSPC4136-25GEA 120 EUR
APOSPC4136-25G
5-Fluori-2-jodianiliini
5-Fluori-2-jodianiliini
Kaava: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Sulamispiste: 40…42 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093953
CAS-numero: 255724-71-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III