4-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC4305-5GEA 61.5 EUR
APOSPC4305-5G APOSPC4305-25G APOSPC4305-1G
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
4-(Difluoromethoxy)benzylamine
Kaava: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00236231
CAS-numero: 177842-14-7
UN: 2735
ADR: 8,III