4-(4'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC430510-1GEA 150 EUR
APOSPC430510-1G
4-(4'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
4-(4'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
Kaava: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,0420 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07784403
CAS-numero: 871125-82-5