4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC4368-5GEA 32.3 EUR
APOSPC4368-5G APOSPC4368-100G APOSPC4368-25G
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Kaava: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,12 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04973772
CAS-numero: 127371-50-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III