2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC4371L-5GEA 104 EUR
APOSPC4371L-5G APOSPC4371L-25G APOSPC4371L-1G
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00061247
CAS-numero: 122023-29-4