2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC4371M-5GEA 42.6 EUR
APOSPC4371M-5G APOSPC4371M-25G APOSPC4371M-100G
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00061248
CAS-numero: 202664-53-7