2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC4371N-5GEA 58.6 EUR
APOSPC4371N-25G APOSPC4371N-5G APOSPC4371N-1G
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Tiheys: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 86 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00061249
CAS-numero: 174013-29-7