2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC4374F-5GEA 61.5 EUR
APOSPC4374F-5G APOSPC4374F-1G APOSPC4374F-25G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone
Kaava: C₁₄H₈F₄O
MW: 268,21 g/mol
Sulamispiste: 38…40 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00061253
CAS-numero: 207974-08-1