3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC4374J-1GEA 36.6 EUR
APOSPC4374J-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone
Kaava: C₁₄H₈F₄O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00061256
CAS-numero: 239087-02-6