2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC4374W-5GEA 144 EUR
APOSPC4374W-5G APOSPC4374W-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Kaava: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00061165
CAS-numero: 239087-06-0
UN: 2735
ADR: 8,III