4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC445061-1GEA 121 EUR
APOSPC445061-1G
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 95+%
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Kaava: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04116361
CAS-numero: 870563-60-3