1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC448031-250MGEA 428 EUR
APOSPC448031-250MG
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid
Kaava: C₉H₁₂BF₃N₂O₃
MW: 264,01 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD17214248
CAS-numero: 1141878-45-6