1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC4580-25GEA 14.8 EUR
APOSPC4580-25G APOSPC4580-500G APOSPC4580-100G
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Kaava: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,5543 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03840206
CAS-numero: 450-96-4