2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC4606-100GEA 0 EUR
APOSPC4606-100G APOSPC4606-5G APOSPC4606-25G
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Kaava: C₇H₈BFO₂
MW: 153,9466 g/mol
Sulamispiste: 77…82 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03428512
CAS-numero: 166328-16-1