1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC4655-100GEA 220 EUR
APOSPC4655-100G APOSPC4655-25G APOSPC4655-5G
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate 95%
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate
Stabilised; Refrigeration will extend shelf-life.
Kaava: C₇H₆F₆O₂
MW: 236,1118 g/mol
Kiehumispiste: 40…43 °C/8mmHg
Tiheys: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 60 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00044091
CAS-numero: 54052-90-3
UN: 3272
ADR: 3,III