3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC48297-1GEA 33.7 EUR
APOSPC48297-1G APOSPC48297-5G
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Kaava: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09264507
CAS-numero: 161957-61-5