3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC48354-1GEA 61.5 EUR
APOSPC48354-1G APOSPC48354-250MG APOSPC48354-5G
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 97%
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Kaava: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12545933
CAS-numero: 295779-86-1