3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC48427-1GEA 329 EUR
APOSPC48427-1G APOSPC48427-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Kaava: C₈H₃BrF₃NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13195683
CAS-numero: 191602-89-8