3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC48619-5GEA 207 EUR
APOSPC48619-5G APOSPC48619-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₁₅BClF₃O₂
MW: 306,52 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11856039
CAS-numero: 942069-65-0