2-Bromo-3,4-difluoroaniline 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC48744-10GEA 80.5 EUR
APOSPC48744-10G APOSPC48744-25G
2-Bromo-3,4-difluoroaniline 97%
2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Kaava: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,00 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11035924
CAS-numero: 1092349-87-5