4-Fluorophenylsulphur pentafluoride 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC49105-1GEA 132 EUR
APOSPC49105-1G
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride 95%
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Kaava: C₆H₄F₆S
MW: 222,15 g/mol
Kiehumispiste: 103 °C
Tiheys: 1,575 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 48 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD16817601
CAS-numero: 1063625-86-4
UN: 1993
ADR: 3,III