4-Fluoro-3-nitrophenol 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC49179-5GEA 77.6 EUR
APOSPC49179-5G APOSPC49179-25G APOSPC49179-1G
4-Fluoro-3-nitrophenol 97%
4-Fluoro-3-nitrophenol
Kaava: C₆H₄FNO₃
MW: 157,0993 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD04038714
CAS-numero: 2105-96-6