4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC49188-100MGEA 44 EUR
APOSPC49188-100MG APOSPC49188-1G APOSPC49188-250MG
4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₂H₁₅BF₃NO₂
MW: 273,05 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12198140
CAS-numero: 1310405-06-1