2,4-Difluorocinnamic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC49232-25GEA 137 EUR
APOSPC49232-25G APOSPC49232-10G
2,4-Difluorocinnamic acid
2,4-Difluorocinnamic acid
Kaava: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010317
CAS-numero: 774-73-2