2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC49261-5GEA 165 EUR
APOSPC49261-5G APOSPC49261-10G APOSPC49261-1G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Kaava: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04116032
CAS-numero: 878001-20-8