4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC49274-5GEA 900 EUR
APOSPC49274-5G APOSPC49274-10G APOSPC49274-1G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Kaava: C₈H₅BrF₄O
MW: 273,02 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660256
CAS-numero: 86256-50-0
UN: 3265
ADR: 8,II