3-Bromo-5-fluoroaniline 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC49300-1GEA 41 EUR
APOSPC49300-1G APOSPC49300-25G APOSPC49300-5G
3-Bromo-5-fluoroaniline 97%
3-Bromo-5-fluoroaniline
Kaava: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07779529
CAS-numero: 134168-97-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III