3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC49338-5GEA 213 EUR
APOSPC49338-1G APOSPC49338-5G APOSPC49338-10G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Kaava: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Sulamispiste: 32…35 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09025413
CAS-numero: 916420-98-9