3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC49371-5GEA 159 EUR
APOSPC49371-5G APOSPC49371-250MG APOSPC49371-1G
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Kaava: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Sulamispiste: 72…76 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09055140
CAS-numero: 699-92-3