2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC49549-25GEA 513 EUR
APOSPC49549-25G APOSPC49549-250MG APOSPC49549-5G
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Kaava: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Sulamispiste: 163…168 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09031174
CAS-numero: 851386-31-7