Lithium hexafluoroantimonate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC4991-5GEA 55.6 EUR
APOSPC4991-5G APOSPC4991-1G
Lithium hexafluoroantimonate 97%
Lithium hexafluoroantimonate
Useful as a photoinitiator for production of polymers:J. V. Crivello,(GE), US Patent, 4, 136, 102, 1979.
Kaava: F₆LiSb
MW: 242,68 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042319
CAS-numero: 18424-17-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III