3-Fluor-5-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC4994-1GEA 206 EUR
APOSPC4994-1G
3-Fluor-5-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluor-5-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₁₀H₁₃BFNO₃
Sulamispiste: 95…97 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08235054
CAS-numero: 874219-37-1