Potassium benzyltrifluoroborate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC50055-5GEA 118 EUR
APOSPC50055-10G APOSPC50055-5G
Potassium benzyltrifluoroborate 97%
Potassium benzyltrifluoroborate
Kaava: C₇H₇BF₃K
MW: 198,0350 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03427261
CAS-numero: 329976-73-0