2-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC501176-5GEA 820 EUR
APOSPC501176-5G APOSPC501176-1G APOSPC501176-250MG
2-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
2-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Kaava: C₇H₄FNO₃
MW: 169,1100 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08669885
CAS-numero: 96516-29-9