4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC501637-1GEA 103 EUR
APOSPC501637-1G APOSPC501637-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Kaava: C₆H₅FN₂O₄S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08703185
CAS-numero: 406233-31-6