5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC501997-25GEA 349 EUR
APOSPC501997-25G APOSPC501997-5G APOSPC501997-1G
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Kaava: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD15144620
CAS-numero: 159277-47-1