4-Fluor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC5031-1GEA 60.1 EUR
APOSPC5031-1G
4-Fluor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₁₀H₁₃BFNO₃
MW: 225,03 g/mol
Sulamispiste: 263…265 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08235040
CAS-numero: 874219-21-3