2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC5079-1GEA 124 EUR
APOSPC5079-1G APOSPC5079-5G
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₇H₆BFO₄
MW: 183,9296 g/mol
Sulamispiste: 183…186 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08235078
CAS-numero: 874290-63-8