6-(3-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSPC510044-5GEA 673 EUR
APOSPC510044-5G
6-(3-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Kaava: C₁₂H₈FNO
MW: 201,2 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115444
CAS-numero: 898795-81-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR